2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)-1,4-dithiapentalene hydrochloride, (Thieno[3,2-b]thien-2-yl)methylamine hydrochloride
OR103658-1G OR103658-250MG OR103658-100MG
APOSOR103658-1GEA 854 EUR
APOSOR103658-1G APOSOR103658-250MG APOSOR103658-100MG
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
2-(Aminomethyl)thieno[3,2-b]thiophene hydrochloride
Formule: C₇H₇NS₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702427
CAS nummer: 1172699-35-2