4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Aminosulphonyl)butyric acid, 3-Carboxypropane-1-sulphonamide
OR10407-1G OR10407-5G
APOSOR10407-1GEA 285 EUR
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formule: C₄H₉NO₄S
Smeltpunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075007
CAS nummer: 175476-52-5