N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 76 EUR
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formule: C₅H₈IN₃O₂S
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179543
CAS nummer: 135773-25-0