3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 184 EUR
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BO₄
Smeltpunt: 126…130 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179477
CAS nummer: 380430-59-1