(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (E)-Pent-1-en-1-ylboronic acid, trans-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 106 EUR
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Formule: C₅H₁₁BO₂
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01074677
CAS nummer: 59239-44-0