Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 319 EUR
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formule: C₇H₁₄BrO₃P
MW: 257.062 g/mol
Kookpunt: 75 °C
Dichtheid: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800262
CAS nummer: 66498-59-7