Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-3-(diethoxyphosphoryl)acetone, Diethyl [(chloroacetyl)methyl]phosphonate
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 993 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formule: C₇H₁₄ClO₄P
MW: 228.61 g/mol
Kookpunt: 94…95 °C (0.07 mm Hg)
Dichtheid: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038926
CAS nummer: 67257-29-8