Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (3-Hydroxyphenyl)phosphonic acid diethyl ester
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 698 EUR
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formule: C₁₀H₁₅O₄P
MW: 230.197 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01112119
CAS nummer: 33733-32-3