Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 58.4 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Formule: C₆H₁₃O₅P
MW: 196.138 g/mol
Kookpunt: 137…140 °C (10 mm Hg)
Dichtheid: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137948
CAS nummer: 18733-15-8