Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 353 EUR
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Formule: C₁₁H₂₁O₅P
MW: 264.255 g/mol
Kookpunt: 284…287 °C
Dichtheid: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445507
CAS nummer: 41891-54-7