3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 146 EUR
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Formule: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863232
CAS nummer: 296775-93-4