3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 109 EUR
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₈H₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00596197
CAS nummer: 28547-13-9
UN: 1759
ADR: 8,III