4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR10892-1G OR10892-250MG OR10892-5G
APOSOR10892-1GEA 49.7 EUR
APOSOR10892-1G APOSOR10892-250MG APOSOR10892-5G
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₈H₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025052
CAS nummer: 7151-76-0
UN: 1759
ADR: 8,III