{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-[(3-Carboxymethyl)phenyl]methanesulphonamide
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 243 EUR
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.253 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411194
CAS nummer: 407640-21-5