Sodium 3-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 220 EUR
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formule: C₇H₄ClO₂·Na
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059569
CAS nummer: 17264-88-9