4-Nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 97.9 EUR
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.097 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054554
CAS nummer: 1122-61-8