Ethyl 2-ethoxynicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110041-1G OR110041-5G OR110041-10G
APOSOR110041-1GEA 117 EUR
APOSOR110041-1G APOSOR110041-5G APOSOR110041-10G
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18207652
CAS nummer: 15441-51-7