Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110042-1G OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA 61.4 EUR
APOSOR110042-1G APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00455976
CAS nummer: 37493-34-8