2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 213 EUR
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14897196
CAS nummer: 149771-15-3