5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110065-1G OR110065-5G
APOSOR110065-1GEA 0 EUR
APOSOR110065-1G APOSOR110065-5G
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Formule: C₆H₄N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24850055
CAS nummer: 681135-47-7