4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 312 EUR
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₇ClN₂OS
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250568
CAS nummer: 243968-08-3