1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110083-1G OR110083-10G OR110083-5G
APOSOR110083-1GEA 312 EUR
APOSOR110083-1G APOSOR110083-10G APOSOR110083-5G
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₆ClNO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381091
CAS nummer: 1440535-35-2