Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 225 EUR
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₆N₂O₂
Kookpunt: 96…100 °C (0,1 mm Hg)
Smeltpunt: 113…114 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02094498
CAS nummer: 99733-18-3