1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110106-1G OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA 363 EUR
APOSOR110106-1G APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₂₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909347
CAS nummer: 1440535-47-6