4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110107-1G OR110107-250MG
APOSOR110107-1GEA 351 EUR
APOSOR110107-1G APOSOR110107-250MG
4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formule: C₁₀H₉N₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23381088
CAS nummer: 1440535-43-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable