3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 403 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21336365
CAS nummer: 334711-68-1