(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (E)-3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethylacrylamide, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-dimethylaminopropenone, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR110156-1G OR110156-5G OR110156-10G
APOSOR110156-1GEA 64.3 EUR
APOSOR110156-1G APOSOR110156-5G APOSOR110156-10G
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
(2E)-1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172116
CAS nummer: 28587-05-5