Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 278 EUR
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 205…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421936
CAS nummer: 1427460-96-5