2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110174-1G OR110174-5G
APOSOR110174-1GEA 156 EUR
APOSOR110174-1G APOSOR110174-5G
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456075
CAS nummer: 6850-22-2