Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 73 EUR
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11112161
CAS nummer: 1010072-35-1