Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 234 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀INO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21100196
CAS nummer: 1427461-00-4