2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 234 EUR
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253188
CAS nummer: 64788-54-1