5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 117 EUR
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₆H₁₀N₄OS
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06243029
CAS nummer: 71125-44-5