5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110227-1G OR110227-5G
APOSOR110227-1GEA 0 EUR
APOSOR110227-1G APOSOR110227-5G
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-propyl-1H-benzimidazole
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08064758
CAS nummer: 176949-20-5