8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110241-1G OR110241-250MG
APOSOR110241-1GEA 351 EUR
APOSOR110241-1G APOSOR110241-250MG
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Formule: C₁₄H₁₆BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846257
CAS nummer: 1227955-14-7