4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110244-1G OR110244-250MG
APOSOR110244-1GEA 222 EUR
APOSOR110244-1G APOSOR110244-250MG
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
4-Methyl-5-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406815
CAS nummer: 132522-82-8