Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110254-1G OR110254-250MG
APOSOR110254-1GEA 322 EUR
APOSOR110254-1G APOSOR110254-250MG
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Methyl 2-chloro-6-(piperazin-1-yl)isonicotinate
Formule: C₁₁H₁₄ClN₃O₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545990
CAS nummer: 1227954-92-8