Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 5-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate, Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR110258-10G OR110258-1G OR110258-5G
APOSOR110258-10GEA 402 EUR
APOSOR110258-10G APOSOR110258-1G APOSOR110258-5G
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1-benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₂S
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756246
CAS nummer: 13771-68-1