Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110260-1G OR110260-5G
APOSOR110260-1GEA 70.1 EUR
APOSOR110260-1G APOSOR110260-5G
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.205 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022376
CAS nummer: 2199-52-2