1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110262-1G OR110262-250MG
APOSOR110262-1GEA 234 EUR
APOSOR110262-1G APOSOR110262-250MG
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)homopiperazine
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12964044
CAS nummer: 892491-96-2