Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR110263-1G OR110263-5G
APOSOR110263-1GEA 132 EUR
APOSOR110263-1G APOSOR110263-5G
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Methyl 6-amino-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12964045
CAS nummer: 856211-63-7