Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110264-1G OR110264-5G
APOSOR110264-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110264-1G APOSOR110264-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153.178 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179573
CAS nummer: 23466-27-5