Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110270-10G OR110270-1G OR110270-5G
APOSOR110270-10GEA 90.6 EUR
APOSOR110270-10G APOSOR110270-1G APOSOR110270-5G
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Methyl 4-amino-3-bromo-5-methylbenzoate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021337
CAS nummer: 900019-52-5