Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110271-1G OR110271-5G
APOSOR110271-1GEA 129 EUR
APOSOR110271-1G APOSOR110271-5G
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Methyl 2-butyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13182317
CAS nummer: 1305712-81-5