Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110272-1G OR110272-5G
APOSOR110272-1GEA 234 EUR
APOSOR110272-1G APOSOR110272-5G
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃S
MW: 237.275 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08706234
CAS nummer: 35212-88-5