4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110274-1G OR110274-250MG
APOSOR110274-1GEA 222 EUR
APOSOR110274-1G APOSOR110274-250MG
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
4-Methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formule: C₉H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176793
CAS nummer: 1305711-34-5