Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110277-1G OR110277-5G
APOSOR110277-1GEA 132 EUR
APOSOR110277-1G APOSOR110277-5G
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(1H-pyrrol-1-yl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02083299
CAS nummer: 80066-96-2