5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110279-1G OR110279-250MG
APOSOR110279-1GEA 292 EUR
APOSOR110279-1G APOSOR110279-250MG
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
5-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazole
Formule: C₁₁H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191320
CAS nummer: 1305712-85-9