(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110280-1G OR110280-250MG
APOSOR110280-1GEA 332 EUR
APOSOR110280-1G APOSOR110280-250MG
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
(3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)methanol
Formule: C₈H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13191321
CAS nummer: 1004550-19-9