4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110290-1G OR110290-250MG OR110290-5G
APOSOR110290-1GEA 198 EUR
APOSOR110290-1G APOSOR110290-250MG APOSOR110290-5G
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
4-Ethyl-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03550606
CAS nummer: 401583-57-1